Learn More
4-Fluorophenylacetic acid, 98%
Codice prodotto. 10703861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10703861 10 g Bottiglia in vetro 10g
10060920 25 g Bottiglia in vetro 25g
10350404 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10703861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119570100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 405-50-5 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 405-50-5
Formula molecolare C8H7FO2
Molecular Weight (g/mol) 154.14
Numero MDL MFCD00004343
InChI Key MGKPFALCNDRSQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenylacetic acid, 2-4-fluorophenyl acetic acid, p-fluorophenylacetic acid, 4-fluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-fluoro, 4-fluorobenzeneacetic acid, p-fluorophenyl acetic acid, acetic acid, p-fluorophenyl, unii-s5yjv7caz1, 4-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 9837
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)acetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylacetic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 85.0°C to 86.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4CH2CO2H
Quantità 10 g
Indice di Merck 15, 4209
Peso formulazione 154.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Shiny Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.