Learn More
4-Fluorophenylacetyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10013452
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
459-04-1
C8H6ClFO
172.58
MFCD00674181
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
3744988
2-(4-fluorophenyl)acetyl chloride
FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
459-04-1
C8H6ClFO
172.58
MFCD00674181
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
4-fluorophenylacetyl chloride, 2-4-fluorophenyl acetyl chloride, 4-fluorophenylacetylchloride, 4-fluorobenzeneacetyl chloride, p-fluorophenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, 4-fluoro, 2-4-fluorophenyl ethanoyl chloride, 4-fluoro phenylacetyl chloride, pubchem17517, acmc-1aivq
3744988
2-(4-fluorophenyl)acetyl chloride
FC1=CC=C(CC(Cl)=O)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylacetyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.2590g/mL
Punti di ebollizione 60°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare FC6H4CH2C(O)Cl
Indice di rifrazione 1.5110 to 1.513
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.259
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 172.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenylacetyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.