Learn More
4-Fluorophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10016243
98.00 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1765-93-1
C6H6BFO2
139.92
MFCD00039136
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
285645
CHEBI:48661
(4-fluorophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
1765-93-1
C6H6BFO2
139.92
MFCD00039136
LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
285645
CHEBI:48661
(4-fluorophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 255.0°C to 259.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 139.92
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline or Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.