Learn More
4-Fluorophenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10506841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10506841 1 g Bottiglia in vetro 1g
10183441 5 g Bottiglia in vetro 5g
10016243 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10506841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334100010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1765-93-1 | C6H6BFO2 | 139.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1765-93-1
Formula molecolare C6H6BFO2
Molecular Weight (g/mol) 139.92
Numero MDL MFCD00039136
InChI Key LBUNNMJLXWQQBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorobenzeneboronic acid, 4-fluorophenyl boronic acid, 4-fluorophenyl boranediol, p-fluorophenylboronic acid, 4-fluorophenylbornic acid, 4-fluorophenyl dihydroxyboron, 4-fluorophenyl dihydroxyborane, p-fluorophenyl boric acid, 4-fluorophenyl boric acid
PubChem CID 285645
ChEBI CHEBI:48661
IUPAC Name (4-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 255.0°C to 259.0°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 139.92
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline or Fluffy Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.