Learn More
4-Fluorophenylethanol-d4, TRC
Codice prodotto. 30395372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395372 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395372 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF595347500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylethanol-d4
CAS 1189710-73-3
Formula molecolare C8H5D4FO
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Fluoro-benzeneethanol-d4, 2-(4-Fluorophenyl)ethyl-d4 Alcohol, 4-Fluorobenzeneethanol-d4, 4-Fluorophenethyl-d4 Alcohol, p-Fluorophenethyl-d4 Alcohol
InChI Formula InChI=1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])c1ccc(F)cc1
Molecular Weight (g/mol) 144.18