Learn More
4-Fluorophenylglyoxal hydrate, 98%, dry wt. basis
Codice prodotto. 11359136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359136 1 g 1g
11369136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359136 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20272.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 403-32-7 | C8H5FO2 | 152.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 403-32-7
Formula molecolare C8H5FO2
Molecular Weight (g/mol) 152.12
Numero MDL MFCD01733156
InChI Key IPWSCROFORAGJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-fluorophenyl-2-oxoacetaldehyde, 4-fluorophenylglyoxal, benzeneacetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxo, 4-fluoro-phenyl-oxo-acetaldehyde, 4-fluoro-alpha-oxobenzeneacetaldehyde, 4-fluorophenyl oxo acetaldehyde, p-fluorophenylglyoxal, p-fluorophenyl glyoxal, 4-fluorophenyl glyoxal, 1-4-fluorophenyl glyoxal
PubChem CID 101249
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)-2-oxoacetaldehyde
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Punto di fusione 84°C to 88°C
Note percentuale saggio (dry wt.)
Quantità 1 g
Beilstein 2354778
Peso formulazione 152.13 (Anhydrous)
Percent Purity 98%