Learn More
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10570761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570761 10 g Bottiglia in vetro 10g
10254770 25 g Bottiglia in vetro 25g
10195513 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10570761 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119590100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 823-85-8 | C6H8ClFN2 | 162.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 823-85-8
Formula molecolare C6H8ClFN2
Molecular Weight (g/mol) 162.59
Numero MDL MFCD00012942
InChI Key FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenylhydrazine hcl, 1-4-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine hcl, p-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 4-fluorphenyl hydrazine hydrochloride, 4-fluorophenyl hydrazine monohydrochloride, p-fluorophenylhydrazine hcl, hydrazine, 4-fluorophenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 69981
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=C(F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 275°C to 277°C
Colore Brown to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare FC6H4NHNH2·HCl
Quantità 10 g
Beilstein 15, I, 105
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name (4-fluorophenyl)hydrazine;hydrochloride
Peso formulazione 162.59
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.