Learn More
(4-Fluorophenylthio)acetic acid, 97%
Codice prodotto. 11414207
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414207 5 g 5g
11404207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11414207 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19658.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 332-51-4 | C8H7FO2S | 186.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 332-51-4
Formula molecolare C8H7FO2S
Molecular Weight (g/mol) 186.2
Numero MDL MFCD00219825
InChI Key HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC Name 2-(4-fluorophenyl)sulfanylacetic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Fluorophenylthio)acetic acid
Punto di fusione 76°C to 79°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 97%