Learn More
4-Fluorophthalic anhydride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11439287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11439287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21352.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-Fluorophthalic anhydride is used in the preparation of 5-fluoro-2-pyridin-3-ylmethyl-isoindole-1,3-dione by reacting with C-pyridin-3-yl-methylamine.
Solubility
Soluble in sodium hydroxide.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorophthalic anhydride
CAS 319-03-9
Punto di fusione 74°C to 79°C
Densità 1.5
Punti di ebollizione 147°C to 149°C (20 mmHg)
Formula molecolare C8H3FO3
Numero MDL MFCD00191363
Quantità 1 g
Beilstein 131281
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 4-fluorophthalic anhydride, 5-fluoroisobenzofuran-1,3-dione, 5-fluoro-1,3-isobenzofurandione, 1,3-isobenzofurandione, 5-fluoro, 4-fluorophthalicanhydride
Informazioni di solubilità Soluble in sodium hydroxide.
InChI Key XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C2C(=O)OC(=O)C2=C1
IUPAC Name 5-fluoro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 166.11
PubChem CID 67572
Peso formulazione 166.11
Percent Purity 98%