Learn More
4-Fluoropiperidine hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 11399969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399969 250 mg 250mg
11309979 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399969 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25755.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57395-89-8 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57395-89-8
Formula molecolare C5H11ClFN
Molecular Weight (g/mol) 139.598
Numero MDL MFCD03452786
InChI Key IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
PubChem CID 2759158
IUPAC Name 4-fluoropiperidine;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluoropiperidine hydrochloride
Punto di fusione 161°C to 163°C
Quantità 250 mg
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 139.6
Percent Purity 95%