Learn More
4'-Fluoropropiophenone, 97+%
Codice prodotto. 11473317
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473317 50 g 50g
11463317 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11473317 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16219.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 456-03-1 | C9H9FO | 152.168 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 456-03-1
Formula molecolare C9H9FO
Molecular Weight (g/mol) 152.168
Numero MDL MFCD00000356
InChI Key QIJNVLLXIIPXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl propan-1-one, p-fluoropropiophenone, 4-fluoropropiophenone, ethyl 4-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl, propiophenone, 4'-fluoro, para-fluoropropiophenone, 1-4-fluorophenyl-1-propanone, 4;-fluoropropiophenone
PubChem CID 68004
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)F
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Fluoropropiophenone
Densità 1.096
Punti di ebollizione 100°C to 102°C (22 mmHg)
Punto d'infiammabilità 76°C (168°F)
Indice di rifrazione 1.5059
Quantità 50 g
Beilstein 1210310
Peso formulazione 152.17
Percent Purity ≥97%