Learn More
4-Fluororesorcinol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluororesorcinol |
| CAS | 103068-41-3 |
| Formula molecolare | C6H5FO2 |
| Quantità | 2 g |
| Sinonimo | 4-Fluoro-1,3-benzenediol, 4-Fluoro-1,3-dihydroxybenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5FO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H |
| SMILES | Oc1ccc(F)c(O)c1 |
| IUPAC Name | 4-fluorobenzene-1,3-diol |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.1 |
| Peso formulazione | 128.0274 |