Learn More
4-Fluorostyrene, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10321084 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10321084 1 g Bottiglia in vetro 1g
10327780 10 g Bottiglia in vetro 10g
10493585 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10321084 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 168340010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 405-99-2 , 98-29-3
Formula molecolare C8H7F
Molecular Weight (g/mol) 122.14
Numero MDL MFCD00000361
InChI Key JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
IUPAC Name 1-ethenyl-4-fluorobenzene
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorostyrene
Nota nome Stabilized
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0240g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 148°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=CHC6H4F
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.516
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.024
Stabilizzatore 0.1% tert.-butylcatechol
Peso formulazione 122.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluorostyrene, stabilized
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.