Learn More
4-Fluorothiophenol, 97%
Codice prodotto. 15730799 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15730799 50 g Glass Bottle 50g
10580591 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15730799 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119650500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 371-42-6 | C6H5FS | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 371-42-6
Formula molecolare C6H5FS
Molecular Weight (g/mol) 128.17
Numero MDL MFCD00004846
InChI Key OKIHXNKYYGUVTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-fluorothiophenol, p-fluorothiophenol, 4-fluorobenzene-1-thiol, 4-fluoro thiophenol, p-fluorophenyl mercaptan, benzenethiol, 4-fluoro, 4-fluoro-benzenethiol, 4-mercaptofluorobenzene, 4-fluorthiophenol, p-fluoro-thiophenol
PubChem CID 67789
IUPAC Name 4-fluorobenzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1F)S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Fluorothiophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 54g/mL
Punto d'infiammabilità 54°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare FC6H4SH
Indice di rifrazione 1.5480 to 1.5500
Quantità 50 g
Peso formulazione 128.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid