Learn More
4-Fluorothiophenol, Mikromol™
Descrizione
4-Fluorothiophenol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorothiophenol |
| CAS | 371-42-6 |
| Nomi componenti o analita | 4-Fluorothiophenol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C6H5FS |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl Mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorothiophenol, Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Fc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC Name | 4-fluorobenzenethiol |
| Vedi altri risultati |