Learn More
4-Fluorothiophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluorothiophenol |
| CAS | 371-42-6 |
| Formula molecolare | C6H5FS |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Benzenethiol, 4-fluoro-, Benzenethiol, p-fluoro- (7CI,8CI), 4-Fluorobenzenethiol, (4-Fluorophenyl)thiol, 4-Fluorophenyl mercaptan, 4-Fluorothiophenol, NSC 77081, p-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5FS/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H |
| SMILES | Fc1ccc(S)cc1 |
| IUPAC Name | 4-fluorobenzenethiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.17 |
| Peso formulazione | 128.0096 |