Learn More
4'-Formyl(1,1'-biphenyl)-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | 4-(4-formylphenyl)benzoic acid |
Peso formulazione | 226.23 |
Percent Purity | 97% |