Learn More
4'-Formyl(1,1'-biphenyl)-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10025222
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
70916-98-2
C14H10O3
226.23
MFCD03424613
JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
2794722
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
70916-98-2
C14H10O3
226.23
MFCD03424613
JCEAFZUEUSBESW-UHFFFAOYSA-N
4-4-formylphenyl benzoic acid, 4'-formylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylic acid, 4'-formyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-formyl, 4-biphenyl-4'-formyl-carboxylicacid, pubchem10282
2794722
OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Materiale o nome chimico 4'-Formyl(1, 1'-biphenyl)-4-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-(4-formylphenyl)benzoic acid
Peso formulazione 226.23
Percent Purity 97%