Learn More
4-Formyl-2-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30400549
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30400549 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30400549 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF7009205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Formyl-2-nitrophenol
CAS 3011-34-5
Formula molecolare C7H5NO4
Quantità 5 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, NSC 138267, 3-Nitro-4-hydroxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11)12/h1-4,10H
SMILES Oc1ccc(C=O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 167.12
Peso formulazione 167.0219