Learn More
(4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl Dihydrogen Phosphate Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30010784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010784 10 g 10g
30003237 5 g 5g
17998384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010784 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF70052310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41468-25-1
Formula molecolare C8 H10 N O6 P . H2 O
Molecular Weight (g/mol) 265.16
Sinonimo 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, hydrate (1:1), 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, monohydrate (9CI), MC 1, Pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
IUPAC Name (4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl)methyl dihydrogen phosphate;hydrate
SMILES O.Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridoxal-5'-phosphate monohydrate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10NO6P.H2O/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14;/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14);1H2
Peso formulazione 265.0351