Learn More
4-Formylcinnamic acid, 98%, predominantly trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778676
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
23359-08-2
C10H8O3
176.17
MFCD00006955
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
5357280
(E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoic acid
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
23359-08-2
C10H8O3
176.17
MFCD00006955
LBOUHDMYVURTMA-AATRIKPKSA-N
4-formylcinnamic acid, 3-4-formylphenyl acrylic acid, p-formylcinnamic acid, e-3-4-formylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 4-2-carboxyvinyl benzaldehyde, p-formylcinnamicacid, 3-4-formylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-4-formylphenyl acrylic acid, pubchem8244
5357280
(E)-3-(4-formylphenyl)prop-2-enoic acid
C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Formylcinnamic acid
Nota nome Predominantly trans
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 250°C to 255°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HCOC6H4CH=CHCO2H
Quantità 1 g
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Formylcinnamic acid, predominantly trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.