Learn More
Alfa Aesar™ 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid, 95%
Codice prodotto. 15439907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15439907 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15439907 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H53143.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Formylnaphthalene-1-boronic acid
CAS 332398-52-4
Punto di fusione 230°C
Formula molecolare C11H9BO3
Numero MDL MFCD01632205
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-formylnaphthalen-1-yl boronic acid, 4-formylnaphthalene-1-boronic acid, 4-formyl-1-naphthalene boronic acid, boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl, boronic acid, b-4-formyl-1-naphthalenyl, acmc-209hzm, 4-formyl-1-naphthylboronic acid, 4-formyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-formyl-1-naphtalene boronic acid, 4-formyl-1-naphthalenyl boronic acid
InChI Key KBHGTTWVFRLPRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=O)C=C1
IUPAC Name (4-formylnaphthalen-1-yl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 200.00
PubChem CID 2773424
Peso formulazione 200
Percent Purity 95%