Learn More
4-Formylphenoxyacetic Acid 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10641663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10641663 5 g Bottiglia in vetro 5g
10045760 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10641663 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410780050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 22042-71-3
Formula molecolare C9H7O4
Molecular Weight (g/mol) 179.15
Numero MDL MFCD00016613
InChI Key OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-formylphenoxyacetic acid, 4-formylphenoxy acetic acid, 2-4-formylphenoxy acetic acid, p-formylphenoxyacetic acid, acetic acid, 4-formylphenoxy, acetic acid, 2-4-formylphenoxy, p-formylphenoxy acetic acid, 4-carboxymethyloxy benzaldehyde, 4-formyl phenoxy acetic acid, 4-formylphenoxyactic acid
PubChem CID 89177
IUPAC Name 2-(4-formylphenoxy)acetate
SMILES [O-]C(=O)COC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Formylphenoxyacetic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.16
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder