Learn More
4-Formylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Formylpiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 137076-22-3 |
| Formula molecolare | C11H19NO3 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 4-Formyl-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, 1,1-Dimethylethyl 4-Formyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-formylpiperidine, 1-Boc-4-piperidinecarboxaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-13)5-7-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 213.27 |
| Peso formulazione | 213.1365 |