Learn More
4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Codice prodotto. 30405498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405498 25 g
30393565 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30405498 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG82130025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42823-46-1
Formula molecolare C8 H9 N3 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 215.64
Sinonimo 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride
IUPAC Name 4-carbamimidamidobenzoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Guanidinobenzoic Acid Hydrochloride Salt
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H9N3O2.ClH/c9-8(10)11-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H
Peso formulazione 215.0462