Learn More
4-Guanidinobutanoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16435576
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16435576 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16435576 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY113286
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
MedChemExpress 4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
4-Guanidinobutanoic acid is a normal metabolite present in low concentrations.
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Guanidinobutanoic acid
Forma fisica Powder
CAS 463-00-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H11N3O2
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Informazioni di solubilità H2O : 25 mg/mL (172.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCNC(N)=N
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Research purposes only