Learn More
4-Guanidinobutanoic acid, TRC
Codice prodotto. 30138105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138105 500 mg 500mg
30135154 1 g 1g
30003734 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG825100500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-01-2027
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 463-00-3
Formula molecolare C5 H11 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Sinonimo Butanoic acid, 4-[(aminoiminomethyl)amino]-, Butyric acid, 4-guanidino- (6CI,8CI), 4-[(Aminoiminomethyl)amino]butanoic acid, 4-Guanidinobutyric acid, HL 6450, N-(4-Butanoic acid)guanidine, NSC 521717, γ-Guanidinebutyric acid, γ-Guanidinobutyric acid
IUPAC Name 4-guanidinobutanoic acid
SMILES NC(=N)NCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Guanidinobutanoic acid
InChI Formula InChI=1S/C5H11N3O2/c6-5(7)8-3-1-2-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)(H4,6,7,8)
Quantità 500 mg
Peso formulazione 145.0851
Shipping Condition Room Temperature