Learn More
4-Hexylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10163444
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10163444 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10163444 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB09862DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hexylbenzoic acid
CAS 21643-38-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C13H18O2
Formula lineare CH3(CH2)4CH2C6H4COOH
Numero MDL MFCD00013997
Quantità 1 g
Sinonimo benzoic acid, 4-hexyl, 4-n-hexylbenzoic acid, p-hexylbenzoic acid, benzoic acid, p-hexyl, p-n-hexylbenzoic acid, 4n-hexylbenzoic acid, maybridge1_002028, para-n-hexyl benzoic acid, acmc-1chu5, ksc201s3p
InChI Key CPEPWESLFZVUEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
IUPAC Name 4-hexylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 206.285
PubChem CID 30725
Peso formulazione 206.28
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hexylbenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.