Learn More
4-Hexylresorcinol, 98%
Codice prodotto. 10674702 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10674702 25 g Bottiglia in vetro 25g
10328530 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10674702 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197920250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136-77-6
Formula molecolare C12H18O2
Molecular Weight (g/mol) 194.27
Numero MDL MFCD00002284
InChI Key WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
IUPAC Name 4-hexylbenzene-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hexylresorcinol
Nota nome 99%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 65.0°C to 70.0°C
Colore Orange to White or Pink
Punti di ebollizione 333.0°C to 335.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 06, II, 904
Indice di Merck 15, 4748
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/l (18°C). Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol,ether,chloroform,,acetone and vegetable oils
Peso formulazione 194.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Chunks and/or Powder