Learn More
4-Hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10344802 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10089241 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10344802 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10371CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 14331-56-7
Formula molecolare C6H10N4
Molecular Weight (g/mol) 138.174
Numero MDL MFCD00102150
InChI Key HVAYIAWJHRUOBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 736395
IUPAC Name (2,6-dimethylpyrimidin-4-yl)hydrazine
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydrazino-2, 6-dimethylpyrimidine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-hydrazino-2,6-dimethylpyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethylpyrimidine, 2,6-dimethyl-4-hydrazinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidin-4-yl hydrazine, 2,6-dimethyl-pyrimidin-4-yl-hydrazine, 2,4-dimethyl-6-hydra-zinopyrimidine, 2,6-dimethylpyrimidine-4-ylhydrazine, 2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl hydrazine, pyrimidine,4-hydrazinyl-2,6-dimethyl, pyrimidine, 4-hydrazinyl-2,6-dimethyl
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 95%