Learn More
4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate, 98%
Codice prodotto. 10719911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10719911 100 g Bottiglia in vetro 100g
10434891 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10719911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 411781000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 854689-07-9 | C6H8N2O3S·1/2H2O | 197.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 854689-07-9 , 98-71-5
Formula molecolare C6H8N2O3S·1/2H2O
Molecular Weight (g/mol) 197.21
Numero MDL MFCD00480958
InChI Key OSOMMFVBTYFMBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-hydrazinobenzenesulfonic acid hydrate, phenylhydrazine-4-sulfonic acid hemihydrate, benzenesulfonic acid, 4-hydrazino-, monohydrate 9ci
PubChem CID 2849446
IUPAC Name 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid;hydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)S(=O)(=O)O.O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 285.0°C
Colore Orange to Yellow
Perdita all'essiccatura 4% to 5%
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Indice di Merck 14, 4773
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 197.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydrazinobenzenesulfonic acid, hemihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.