Learn More
4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, TRC
Codice prodotto. 30394555
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394555 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394555 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71012050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydrazinobenzenesulfonic Acid
CAS 98-71-5
Formula molecolare C6 H8 N2 O3 S
Quantità 50 g
Sinonimo p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, 4-Sulfophenylhydrazine, NSC 1608, Phenylhydrazine-4-sulfonic Acid, Phenylhydrazine-p-sulfonic Acid, Sulfanilic Acid Hydrazine, p-Hydrazinobenzenesulfonic Acid, p-Hydrazinophenylsulfonic Acid, p-Sulfophenylhydrazine
InChI Formula InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)12(9,10)11/h1-4,8H,7H2,(H,9,10,11)
SMILES NNc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-hydrazinylbenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.2
Peso formulazione 188.0256