Learn More
4-Hydroperoxy Cyclophosphamide, TRC
Codice prodotto. 30006882
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30006882 10 mg 10mg
30008246 5 mg 5mg
30010507 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006882 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH71467510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39800-16-3
Formula molecolare C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Molecular Weight (g/mol) 293.08
IUPAC Name N,N-bis(2-chloroethyl)-4-hydroperoxy-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine
SMILES OOC1CCOP(=O)(N1)N(CCCl)CCCl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroperoxy Cyclophosphamide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(13)10-7(15-12)1-6-14-16/h7,12H,1-6H2,(H,10,13)
Peso formulazione 292.0146