Learn More
4-Hydroxy-1-methylpiperidine, TRC
Codice prodotto. 30407662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407662 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407662 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH97245325G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-1-methylpiperidine
CAS 106-52-5
Formula molecolare C6H13NO
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Methyl-4-piperidinol, 1-Methyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-hydroxypiperidine, N-Methyl-4-piperidinol, NSC 60705
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
SMILES CN1CCC(O)CC1
IUPAC Name 1-methylpiperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 115.17
Peso formulazione 115.0997