Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 98%
Codice prodotto. 11485287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485287 100 g 100g
11465287 5 g 5g
11475287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22664.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2403-88-5
Formula molecolare C9H19NO
Molecular Weight (g/mol) 157.257
Numero MDL MFCD00005983
InChI Key VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
IUPAC Name 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Punto di fusione 129°C to 133°C
Densità 1.085
pH 11.2
Punti di ebollizione 212°C to 215°C
Punto d'infiammabilità 124°C (255°F)
Quantità 100 g
Numero UN UN3259
Beilstein 105039
Peso formulazione 157.26
Percent Purity 98%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.