Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, CDN
Codice prodotto. 30319388
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30319388 0.05 g 0.05g
30315227 0.1 g 0.10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30319388 Fornitore CDN N. del fornitore CDND27830.05G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17
CAS 100326-46-3
Formula molecolare C9 D17 H N O2
Quantità 0.05 g
Sinonimo 1-Piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-1-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy (ACI), 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, Tanold 14, TEMPOL-d17, 4-hydroxy-TEMPO-d17, 4-OH-Tempo-d17, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17
InChI Formula InChI=1 S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11 H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name 3,3,4,5,5-pentadeuterio-1-λ1-oxidanyl-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriomethyl)piperidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 189.3495
Peso formulazione 189.2405 g/mol
Percent Purity 97 atom % D, min 98% Chemical Purity