Learn More
4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 95%
Codice prodotto. 10216290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10216290 1 g Bottiglia in vetro 1g
10209743 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10216290 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 235260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 541-57-1 | C4H4O3 | 100.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 541-57-1
Formula molecolare C4H4O3
Molecular Weight (g/mol) 100.07
Numero MDL MFCD00052187
InChI Key JZQBAGOECGRTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxyfuran-2 5h-one, 4-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one, 4-hydroxy-2 5h-furanone, 2 5h-furanone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-5h-furan-2-one, 5-hydroxyfuran-3-one, 5-hydroxyfuran-3 2h-one, pubchem21770, acmc-209xna, tetronic acid 5g
PubChem CID 54683813
IUPAC Name 3-hydroxy-2H-furan-5-one
SMILES OC1=CC(=O)OC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2(5H)-furanone
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 135°C to 137°C
Colore Beige-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetonitrile,dmso
Peso formulazione 100.07
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder