Learn More
4-Hydroxy-2-butanone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-2-butanone |
| CAS | 590-90-9 |
| Formula molecolare | C4H8O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Hydroxybutan-3-one, 2-Hydroxyethyl Methyl Ketone, 3-Ketobutan-1-ol, 3-Ketobutanol, 3-Oxo-1-butanol, 3-Oxobutanol, 4-Butanol-2-one, 4Hydroxy-2-butanone, Methylolacetone, Monomethylolacetone, NSC 41219 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H8O2/c1-4(6)2-3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCO |
| IUPAC Name | 4-hydroxybutan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 88.11 |
| Peso formulazione | 88.0524 |