Learn More
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine |
| Punto di fusione | 330.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% (105°C, 2 hrs) max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 500 g |
| Beilstein | 24,III,1289 |
| Indice di Merck | 15,6201 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?