Learn More
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11966891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11966891 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10499030 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11966891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121300025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-04-2
Formula molecolare C5H6N2OS
Molecular Weight (g/mol) 142.18
Numero MDL MFCD00006040
InChI Key HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylthiouracil, 6-methyl-2-thiouracil, methiocil, 4-hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine, thimecil, thiomecil, thiothymin, alkiron, metacil, 2-mercapto-6-methylpyrimidin-4-ol
PubChem CID 667493
ChEBI CHEBI:82346
IUPAC Name 6-methyl-2-sulfanylidene-1H-pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC(=O)NC(=S)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Punto di fusione 330.0°C
Colore Colorless to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% (105°C, 2 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 24,III,1289
Indice di Merck 15,6201
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohols,acetone,ether,nh3,insoluble in benzene,chloroform
Peso formulazione 142.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-2-mercapto-6-methylpyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico