Learn More
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11449023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449023 25 g 25g
11429023 1 g 1g
11439023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449023 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11127.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 18278-34-7 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18278-34-7
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Numero MDL MFCD00051964
InChI Key WBIZZNFQJPOKDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-o-anisaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxy, 4-hydroxyl-2-methoxyl benzaldehyde, 4-formyl-3-methoxyphenol, 2-formyl-5-hydroxyanisole, 4-hydroxy-2-methoxybenaldehyde, 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehdye, pubchem8130, acmc-209eju, argogel-mb-cho
PubChem CID 519541
IUPAC Name 4-hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(O)=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Punto di fusione 156°C to 160°C
Quantità 25 g
Beilstein 2045122
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 98%