Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 15488005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15488005 250 mg 250mg
15424847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488005 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32158.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 320-42-3 | C8H4F3NO | 187.121 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-42-3
Formula molecolare C8H4F3NO
Molecular Weight (g/mol) 187.121
Numero MDL MFCD06797340
InChI Key MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoroemthyl benzonitrile, pubchem4807, 2-cyano-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783153
IUPAC Name 4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 120°C to 124°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.12
Percent Purity 98%