Learn More
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine, 97%
Codice prodotto. 11357906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357906 1 g 1g
11367906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13118.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1546-80-1 | C5H3F3N2O | 164.087 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1546-80-1
Formula molecolare C5H3F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.087
Numero MDL MFCD00151833
InChI Key PDCVDVCPQWFGAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-trifluoromethyl pyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, pubchem7199, acmc-1bux4, 2-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ol, 2-trifluoromethyl-4-hydroxypyrimidine, 4-hydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 3h-pyrimidinone,2-trifluoromethyl
PubChem CID 243570
IUPAC Name 2-(trifluoromethyl)-1H-pyrimidin-6-one
SMILES C1=CN=C(NC1=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto di fusione 168°C to 171°C
Quantità 1 g
Beilstein 778887
Peso formulazione 164.09
Percent Purity 97%