Learn More
4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one, TRC
Codice prodotto. 30406424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406424 1 g 1g
30393450 500 mg -
30390379 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406424 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8084931G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16854-67-4
Formula molecolare C9H6O2S
Molecular Weight (g/mol) 178.21
Sinonimo 4-Hydroxy-1-(2H)-benzothiopyran-2-one, 4-Hydroxy-1-thiacoumarin, 4-Hydroxy-1-thiocoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-2H-1-benzothiopyran, 4-Hydroxythiocoumarin
IUPAC Name 4-hydroxythiochromen-2-one
SMILES OC1=CC(=O)Sc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-one
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H6O2S/c10-7-5-9(11)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H
Peso formulazione 178.0089