Learn More
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, 97%
Codice prodotto. 15209946 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
Codice prodotto. 15209946
Marca: Thermo Scientific Acros 454680100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 81-81-2 | C19H16O4 | 308.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
CAS 81-81-2
Punto di fusione 162.0°C to 164.0°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Formula molecolare C19H16O4
Quantità 10 g
Indice di Merck 15,10236
Sinonimo warfarin, coumadin, coumafene, prothromadin, coumafen, coumarins, zoocoumarin, coumefene, panwarfin, warfarine
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, dioxane, moderatly soluble in, methanol, ethanol, isopropanol, insoluble in benzene, cyclohexane
InChI Key PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C2=C(C3=CC=CC=C3OC2=O)O
IUPAC Name 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)chromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 308.34
PubChem CID 54678486
ChEBI CHEBI:87732
Peso formulazione 308.34
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.