Learn More
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11367755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367755 50 g 50g
11357755 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367755 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02595.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 618-76-8 | C7H4I2O3 | 389.92 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-76-8
Formula molecolare C7H4I2O3
Molecular Weight (g/mol) 389.92
Numero MDL MFCD00016532
InChI Key XREKTVACBXQCSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-diiodo-4-hydroxybenzoic acid, ioxynil acid, ioxynic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo, unii-8c0qv5jk0d, 4-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, 8c0qv5jk0d, chembl83650, benzoic acid, 3,5-diiodo-4-hydroxy, acmc-1b674
PubChem CID 12065
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(I)=C(O)C(I)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
Punto di fusione ∽275°C (decomposition)
Quantità 50 g
Beilstein 2212145
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 389.91
Percent Purity 97%