Learn More
4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11415247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11415247 5 g 5g
11405247 1 g 1g
11425247 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11415247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22634.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2478-38-8
Formula molecolare C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.20
Numero MDL MFCD00008748
InChI Key OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone
Punto di fusione 117°C to 122°C
Quantità 5 g
Beilstein 1966119
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 97%