Learn More
4’-Hydroxy-3’,5’-dimethoxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30401891
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30401891 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30401891 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9186001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acetosyringone
CAS 2478-38-8
Formula molecolare C10 H12 O4
Quantità 1 g
Sinonimo Ethanone, 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 2,6-Dimethoxy-4-acetophenol, 2,6-Dimethoxy-4-acetylphenol, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Acetylsyringol, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylethanone, 4'-Hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, Acetosyringenin, Acetosyringone, Syringone, Syringylethanone
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-6(11)7-4-8(13-2)10(12)9(5-7)14-3/h4-5,12H,1-3H3
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 196.1999
Peso formulazione 196.0736