Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, 97%
Codice prodotto. 11382229
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382229 5 g 5g
11372229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382229 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27231.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4385-56-2 | C10H12O5 | 212.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4385-56-2
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.201
Numero MDL MFCD00016834
InChI Key BQBQKSSTFGCRQL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homosyringic acid, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, acmc-1aewn, benzeneacetic acid,4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl-acetic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl acetic acid #
PubChem CID 78093
IUPAC Name 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)OC)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
Punto di fusione 127°C to 131°C
Quantità 5 g
Beilstein 2851658
Peso formulazione 212.21
Percent Purity 97%