Learn More
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde, 97+%
Codice prodotto. 11436167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11436167 25 g 25g
11416167 1 g 1g
11426167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11436167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25123.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2233-18-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2233-18-3
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00006946
InChI Key UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, 4-formyl-2,6-xylenol, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzaldehyde, unii-23pa2pmp9f, 23pa2pmp9f, syringnldehyde, zlchem 510, pubchem8252, buttpark 9657-68
PubChem CID 75222
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
SMILES CC1=CC(C=O)=CC(C)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Punto di fusione 112°C to 116°C
Quantità 25 g
Beilstein 1908717
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 98%